Fontos dokumentumok
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Szinonimák:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Mo(CO)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161603
EC index szám:
237-713-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.13 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
sűrűség
1.96 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3