Fontos dokumentumok
236276
3-Methylpyridine
≥99.5%
Szinonimák:
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
~1000 °F
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?