Fontos dokumentumok
8.07049
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
for synthesis
Szinonimák:
4-Methylpyridine, 4-Picoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-626-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
5.8 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
hatékonyság
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-8.7 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 40 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Hemocompatible nanomaterials for biosensing: </strong>4-Methylpyridine is used as the functionalizing agent in the synthesis of the 3-n-propyl(2-amino-4-methyl)pyridium chloride ( SiAMPy+Cl-) material through a sol-gel procedure for the production of stable nanoconjugates with gold nanoparticles (AuNPs-SiAMPy+) (Lima et al., 2022).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.953 - 0.955
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup