gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.04 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
8.7 %
bp
246 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
sűrűség
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)