Fontos dokumentumok
276200
Tributylhexadecylphosphonium bromide
97%
Szinonimák:
Hexadecyltributylphosphonium bromide, TBHDPB
Teszt
97%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?