Merck
135097
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dichloride
99%
Szinonimák:
Dichlorotriphenylantimony(V), NSC 179782, NSC 432, Triphenylstibine dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3SbCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
423.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Regioselective cycloaddition of aziridines with heterocumulenes
  • Reaction of epoxides with carbon dioxide
Reactant for synthesis of:
  • Tetraphenylantimony compounds with arylcarbonyloxy moieties
  • Symmetrical 24-membered macrocyclic organoantimony(V) complexes
Reactant for oxidation and Suzuki-type cross couplings
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fei Ren et al.
The Science of the total environment, 719, 135097-135097 (2019-12-16)
Recent studies have shown an association between maternal exposure to ambient fine particle matter (PM2.5) and congenital heart defects in the offspring, but the underlying molecular mechanisms are yet to be elucidated. Previously, we demonstrated that extractable organic matter (EOM)