Fontos dokumentumok
229814
Potassium fluoride
≥99.97% trace metals basis
Teszt
≥99.97% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
858 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?