Fontos dokumentumok
932310
Lithium fluoride
Szinonimák:
LiF, Fluorolithium
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
Minőségi szint
bp
1681 °C
mp
845 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 2.9 g/L
sűrűség
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 14 eV
LUMO 1.0 eV
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)