Fontos dokumentumok
669431
Lithium fluoride
Precipitated, 99.995%
Szinonimák:
Fluorolithium
Teszt
99.995%
form
powder
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
sűrűség
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- To fabricate an insulating layer in AC-driven organic light-emitting diodes(OLEDs). LiF provides excellent capacitance and high stability to the insulating layers in AC devices.
- As a precursor to synthesize Eu2+/Ce3+ doped barium lithium fluoride phosphors by solvothermal method.
- To fabricate LiF thin film coating on the lithium anodes to enhance their stability and coulombic efficiency.
- As an additive to enrich and enhance the performance of solidelectrolyte interface(SEI) in Li metal batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.