Fontos dokumentumok
233722
Sodium hexanitrocobaltate(III)
ACS reagent
Szinonimák:
Sodium cobaltnitrite, Sodium hexanitritocobaltate(III)
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cobalt
szennyeződések
≤0.02% insolubles
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?