Fontos dokumentumok
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
Szinonimák:
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18O · xH3PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
235-741-0
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
bp
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C