Fontos dokumentumok
330469
N-Phenylglycine
97%
Szinonimák:
(Phenylamino)acetic acid, Anilinoacetic acid
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-123 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPKSPKHJBVJUKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?