Merck
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
7770197
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)