Merck
190357
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(R)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(−)-α-Phenylglycinol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(NH2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
Beilstein:
2935848
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
(R)-(−)-2-Phenylglycinol, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]24/D −31.7°, c = 0.76 in 1 M HCl
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-77 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJXJGQCXFSSHNL-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
Amino alcohol used to prepare a chiral imine or oxazolidine from ethyl trifluoropyruvate. These intermediates were then employed in a synthesis of both enantiomers of α-trifluoromethylproline.
Chiral β−amino alcohol used as a synthetic building block.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Grégory Chaume et al.
Organic letters, 8(26), 6123-6126 (2006-12-15)
[Structure: see text] A concise synthesis of both enantiomers of alpha-Tfm-proline and (S)-alpha-Tfm-prolinol from ethyl trifluoropyruvate is reported. The key step is a diastereoselective allylation reaction of ethyl trifluoropyruvate and (R)-phenylglycinol-based oxazolidines or imine. The lactone obtained by cyclization of
Tetrahedron Letters, 45, 5287-5287 (2004)
Amedjkouh, M.; Westerlund, K.
Tetrahedron Letters, 45, 5175-5175 (2004)