Merck
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
Szinonimák:
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH(NH2)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.15
Beilstein:
3031716
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)