Fontos dokumentumok
8.06096
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline
for synthesis
Szinonimák:
N-Methylaniline, Monomethylaniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-870-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 86 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup