Merck
494208
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluidine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Methyl-p-toluidine is an aromatic secondary amine. It forms social isomers when encapsulated with a molecule of chloroform or benzene in a cylindrical capsule. 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde undergoes mono-amination with N-methyl-p-toluidine to form a precursor for the preparation of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines. It annelates with dimethyl acetylenedicarboxylate via formation of toluidine radical cation intermediate.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3,4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde under solvent-free conditions.
Quiroga J, et al.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3257-3259 (2008)
Palladium-promoted aromatic annelation with acetylene dicarboxylates.
Sakakibara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 15(5), 797-800 (1986)
Simultaneous encapsulation: molecules held at close range.
Rebek J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(14), 2068-2078 (2005)