Fontos dokumentumok
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
Szinonimák:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-605-4
NACRES:
NA.22
Forma:
flakes
gőznyomás
0.00021 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
flakes
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 156 °C
oldhatóság
29.4 g/L
sűrűség
1.36 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
312.8 °F
Lobbanási pont (C)
156 °C