Fontos dokumentumok
14353
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
≥95.0%
Szinonimák:
5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Teszt
≥95.0%
oldhatóság
diethyl ether: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sustainable chemical processes with Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride: Research by Kharitonov et al. (2012) explores synthetic transformations of higher terpenoids, employing Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride. Their work focuses on creating new cytotoxic agents, contributing to sustainable methodologies in organic synthesis (Kharitonov et al., 2012).
- Organic synthesis intermediate: Birchall et al. (2021) present a study on Himic Anhydride, utilizing a retro Diels-Alder reaction to demonstrate the application of Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride in teaching advanced organic laboratory techniques. This work includes an accompanying NMR study to further support the educational aspect of organic synthesis (Birchall et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?