Fontos dokumentumok
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Szinonimák:
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 6 °C
sűrűség
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Si](N=[N+]=[N-])(C)(C)C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup