Merck
20370
Sigma-Aldrich
tert-Butyl nitrite
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CONO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
Beilstein:
1209339
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
szennyeződések
≤8% tert-butyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.368
bp
61-63 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very soluble
chloroform: very soluble
diethyl ether: very soluble
glycerol: insoluble
water: slightly soluble
sűrűség
0.864 g/mL at 20 °C
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
O-nitroso
nitroso
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
tert-Butyl nitrite is an organic building block widely used in various organic transformations such as oxidation, diazotization, nitrosation, nitration, oximation, N-synthon, and miscellaneous reactions.
Alkalmazás
tert-Butyl nitrite can be used as a reactant to synthesize aryl diazonium salts via diazotation.
Egyéb megjegyzések
Reagent for nitrosations, kinetics; Clean source of Me3C radicals by near-UV photolysis
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L. Batt et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 21, 535-535 (1989)
Quantum defects as versatile anchors for carbon nanotube functionalization
Mann F, et al.
Nature Protocols, 17, 727-747 (2022)
M.J. Crookes et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1339-1339 (1988)
tert-Butyl Nitrite (TBN), a Multitasking Reagent in Organic Synthesis
Dahiya A, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 14, 4454-4492 (2019)
Brenden Kilpatrick et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(5), 514-516 (2012-12-01)
A methodology for the efficient conversion of aromatic sulfonamides into their mono-nitro derivatives using tert-butyl nitrite is reported. The reaction exhibits a high degree of chemoselectivity for sulfonamide functionalized aryl systems, even in the presence of other sensitive or potentially