Fontos dokumentumok
213381
Nicotinoyl chloride hydrochloride
97%
Teszt
97%
form
powder
mp
151-157 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
Cl[H].ClC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil
- 7,16-dinicotinoylated and/or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes
- bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)