Fontos dokumentumok
233277
2,6-Difluoropyridine
99%
Szinonimák:
2,6-Difluoropyridine
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?