Merck
232793
Sigma-Aldrich
3-Formylbenzoic acid
97%
Szinonimák:
3-Carboxybenzaldehyde, Isophthalaldehydic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.13
Beilstein:
2206413
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
173-175 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Formylbenzoic acid is a polar aromatic aldehyde used in the synthesis of 3-hydroxymethylbenzoic acid via reduction.
Alkalmazás
3-Formylbenzoic acid was used in the synthesis of:
  • bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction
  • porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups
  • 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoic acid
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Vittoria Colotta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(24), 5509-5518 (2003-12-04)
In previous papers (Colotta, V. et al. Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem. 1999, 332, 39. Colotta, V. et al. J. Med. Chem. 2000, 43, 1158) we reported the synthesis and binding affinity at bovine (b) A(1) and A(2A) and human
Suhman Chung et al.
Nature chemical biology, 5(6), 407-413 (2009-04-28)
The linking together of molecular fragments that bind to adjacent sites on an enzyme can lead to high-affinity inhibitors. Ideally, this strategy would use linkers that do not perturb the optimal binding geometries of the fragments and do not have
Rational substrate and enzyme engineering of transketolase for aromatics
Payongsri, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 10, 9021-9029 (2012)
Synthesis, binding properties and self-functionalization of a steroid-capped porphyrin.
Richard P and Jeremy KM.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 8, 574-577 (1991)
Synthesis of Alicyclic-lactams via the Ugi Reaction on a Solid Support.
Gedey S, et al.
Letters in Organic Chemistry, 1(3), 215-220 (2004)