Merck
266477
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
47-50 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate was used in the synthesis of keto acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these