Merck
47749
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formylbenzoate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Methyl benzaldehyde-3-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
2690668
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
48-52 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 3-formylbenzoate may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • meso-Tetrakis(3-carboxyphenyl)porphyrin via condensation with pyrrole.
  • Methyl 3-[4-(1-methyl-3-phenylureido)phenylaminomethyl]benzoate, which shows moderate SENP1 protease inhibition activity.
  • An N-methyl-sulfonylhydrazone derivative for use as anti-diabetic agent with good plasma stability.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetraphilin: a four-helix proton channel built on a tetraphenylporphyrin framework.
Akerfeldt KS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(24), 9656-9657 (1992)
Discovery of 1-[4-(N-benzylamino) phenyl]-3-phenylurea derivatives as non-peptidic selective SUMO-sentrin specific protease (SENP) 1 inhibitors.
Uno M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(16), 5169-5173 (2012)
Synthesis, solubility, plasma stability, and pharmacological evaluation of novel sulfonylhydrazones designed as anti-diabetic agents.
Zapata-Sudo G, et al.
Drug design, development and therapy, 10, 2869-2869 (2016)