Fontos dokumentumok
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Szinonimák:
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OHC)C6H4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
210-607-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
térfogatsúly
396 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3