Fontos dokumentumok
227714
3,4,5-Trimethoxytoluene
97%
Szinonimák:
5-Methylpyrogallol trimethyl ether
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?