Merck
652717
Sigma-Aldrich
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene)
Szinonimák:
Poly(bis(carboxylatophenoxy)phosphazene)
About This Item
Lineáris képlet:
(C14H10NO6P)n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
Általános leírás
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene) is a poly carboxylate that forms ionotropic hydrogel in the presence of metal cations.
Alkalmazás
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene) may be used in preparing cell scaffolds, drug delivery, metal-sorbents and as substrates for microfluids.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shaped films of ionotropic hydrogels fabricated using templates of patterned paper.
Bracher PJ, et al.
Advanced Mat., 21(4), 445-450 (2009)
Shaped films of ionotropic hydrogels fabricated using templates of patterned paper.
Bracher P J, et al.
Advanced Materials, 21(4), 445-450 (2009)
Fabrication and manipulation of ionotropic hydrogels cross-linked by paramagnetic ions.
Winkleman A, et al.
Chemistry of Materials, 19(6), 1362-1368 (2007)