Merck
791318
Sigma-Aldrich
L-Histidine-d3 (α-d1, imidazole-2,5-d2) hydrochloride monohydrate
97% (CP), 98 atom % D, ≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D3H6N3O2HClH2O
Molekulatömeg:
212.65
UNSPSC kód:
12352101
izotóptisztaság
≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+3
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)