Fontos dokumentumok
229857
Selenous acid
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Selenious acid
Teszt
99.999% trace metals basis
form
solid
mp
70 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Selenic acid etching assisted vacancy engineering for designing highly active electrocatalysts toward the oxygen evolution reaction: Examination of the use of selenous acid in vacancy engineering for electrocatalysts (Zhang et al., 2021).
- Europium (III) Catalysis for Reduction of Thionine Dye by Selenous Acid in Aqueous Sulfuric Acid Solutions: Study on the kinetics and mechanism of selenium(IV) reduction in aqueous sulfuric acid solutions (Fawzy, 2016).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?