Fontos dokumentumok
211176
Selenous acid
98%
Szinonimák:
Selenious acid
About This Item
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
70 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Se](O)=O
InChI
1S/H2O3Se/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- α-Ketoacectals by reacting with acetophenones and triethylorthoformate in the presence of boron trifluoride etherate as a catalyst.
- 4-Formyl-7-methylcoumarin using 4,7-dimethylcoumarin in the presence of xylene as a solvent.
- Selenium substituted quinoxaline derivatives from 2,3-dichloro quionoxaline.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?