Fontos dokumentumok
216135
Cobalt(II) thiocyanate
96%
Szinonimák:
Bis(thiocyanic acid)cobalt(II) salt, Cobaltous thiocyanate, Isothiocyanic acid cobalt(II) salt
Teszt
96%
Forma
powder
SMILES string
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.