Fontos dokumentumok
451045
Iodine
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Diiodine, Molecular iodine
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
9 (vs air)
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
form
beads
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
részecskeméret
−10 mesh
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.