Fontos dokumentumok
1.04763
Supelco
Iodine
99.999 Suprapur®
Szinonimák:
Iodine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141916
EC index szám:
231-442-4
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.41 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.8% (iodometric)
form
solid
hatékonyság
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
184.4 °C/363.9 °F (at 1,013 hPa)
mp
113.5 °C (236.3 °F)
oldhatóság
0.3 g/L °C ((77 °F) - slightly soluble in water)
sűrűség
4.93 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
térfogatsúly
2100 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
II
InChI
InChI=1S/I2/c1-2
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors.: The research demonstrates the utility of iodine in promoting reductive sulfenylation reactions with ketones, offering a novel method for synthesizing sulfenylated compounds (Duan et al., 2024).
  • I(2)/DMSO-mediated oxidative C-C and C-heteroatom bond formation: a sustainable approach to chemical synthesis.: The research introduces a sustainable method for C-C and C-heteroatom bond formation using iodine and DMSO, enhancing green chemistry applications (Singhal et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (iodometric): ≥ 99.8 %
Chlorine and Bromine (as Cl): ≤ 10 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Au (Gold): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.050 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.005 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.050 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.050 ppm
In (Indium): ≤ 0.010 ppm
K (Potassium): ≤ 0.50 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.005 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.020 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.050 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.050 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.050 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2