Merck
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Rare earth
About This Item
Lineáris képlet:
Ho2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: holmium
átlagos részecskeméret
<100 nm (DLS)
részecskeméret
<50 nm (XRD)
mp
2330 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.