Fontos dokumentumok
930954
Aluminum nitrate nonahydrate
99.99% (trace metals basis)
Szinonimák:
Aluminum nitrate hydrate, Nitric acid aluminum salt nonahydrate, Aluminium nitrate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
(2.5 - 3.5 at 50 g/L at 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% (trace metals basis)
form
powder
szennyeződések
≤150 ppm (trace metals analysis)
mp
73 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble
alcohols: soluble
water: soluble (highly soluble)
sűrűség
1.72 g/cm3
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to prepare Al-ion electrolyte for dye-sensitized solar cells (DSSCs). It enhances photoconversion efficiency of solar cells.
- As a dopant to prepare Al-ZnO thin films for solar cells by sol-gel method.
- As a starting material to fabricate NiAl layered hydroxide electrode with high capacity and more stable cycling ability, for Li-ion batteries.
- To prepare α-alumina fibers by sol-gel processing. These dense fibers are used in the fabrication of catalytic supports, electronic devices, anticorrosion coating, and medical implants.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)