236322
2-Chloro-4-aminotoluene
98%
Szinonimák:
3-Chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-2-chlorotoluene
Teszt
98%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.584 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
sűrűség
1.167 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?