Merck
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
Szinonimák:
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5594
bp
105-110 °C/3 mmHg
sűrűség
1.1679 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)