Merck
B79706
Sigma-Aldrich
4′-Bromopropiophenone
≥95.0%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4COC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
solid
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)