Merck
268127
Sigma-Aldrich
Diethylphosphonoacetic acid
95%
Szinonimák:
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
sűrűség
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Acts as a nucleophile for nucleophilic addition reactions for synthesis of allene epoxides
Reactant for:
  • Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
  • Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
  • Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Used to make phosphonoester intermediates for intramolecular HEW reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)