Fontos dokumentumok
P6801
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
Szinonimák:
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Géninformáció
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
rat ... Slc17a1(171080)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Bone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)