Fontos dokumentumok
284270
Phosphonoacetic acid
98%
Szinonimák:
(Carboxymethyl)phosphonic acid, 2-Phosphonoacetic acid, Fosfonoacetic acid, Phosphonacetic acid
Teszt
98%
form
powder or crystals
mp
143-146 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?