Fontos dokumentumok
367559
(S)-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid
99%
Szinonimák:
D-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid, D-Ala(P)
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +4.8°, c = 5 in H2O
mp
290 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIQSKEDQPSEGAU-REOHCLBHSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)