Merck
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
Szinonimák:
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.09
Beilstein:
4657152
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)