Fontos dokumentumok
219452
3-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHC6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
4-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?