Fontos dokumentumok
237906
Phenyl chloroformate
97%
Szinonimák:
Chloroformic acid phenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
phenoxy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?