738581
Platinum on graphitized carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading
Szinonimák:
10% Pt on Vulcan XC72, 10% Pt/Vulcan
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
10 wt. % loading
részecskeméret
<5 nm (Pt)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.