Fontos dokumentumok
933783
Cobalt(II) oxide
nanopowder, 50 nm avg. part. size, ≥99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Cobalt Monoxide, Oxocobalt, Cobaltous oxide
Teszt
≥99.5% trace metals basis
Forma
nanopowder
összetétel
CoO
tárolási körülmény
(Containers should be closed tightly and stored in a dry, cool and well-ventilated place.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos részecskeméret
50 nm
térfogatsúly
0.966 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)