Merck
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
97%
Szinonimák:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.63
Beilstein:
3695039
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human